Få mere at vide
Phthalic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888330
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
50 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888330 50 kg
15858330 100 g
15868330 1 kg
15878330 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15888330 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8005929050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-44-9
Tekniske data
Smeltepunkt 131°C
Tæthed 1.527 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 285°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005918
Mængde 50 kg
Synonym Phthalic anhydride, Phthalic anhydride
Molekylvægt (g/mol) 148.12