Få mere at vide
Ftalsyreanhydrid (kan indeholde op til 15% ftalsyre), TRC
Artikelnummer. 30413844
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30413844 10 g
1 options
Artikelnummer. 30413844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP38447310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8 H4 O3
Mængde 10 g
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
InChI formel InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
SMIL O=C1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn 2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 148.12
Formel vægt 148.016