Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Anhydride |
| Flammepunkt | 152.00°C |
| Emballage | Poly Bottle |
| Mængde | 500 g |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.53kg |
| IUPAC navn | 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Formel vægt | 148.12 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |