Få mere at vide
Phthalsyreanhydrid, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418588 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13418588 5 kg Plast tromle 5kg
10780292 500 g Glasflaske 500g
10188130 2 kg Glasflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13418588 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423320050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8H4O3
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00005918
InChI nøgle LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
Smeltepunkt 129.0°C to 132.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 284.0°C
Flammepunkt 152°C
Antændelsesrest 0.01% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
IUPAC navn 2-benzofuran-1,3-dion
Viskositet 6.4 mPa.s (197°C)
Formel vægt 148.12
Procent renhed 99.0 to 100.2%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Flaky Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.