Få mere at vide
Fthalisk anhydrid, ACS-reagens
Artikelnummer. 10780292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10780292 500 g Glasflaske 500g
10188130 2 kg Glasflaske 2kg
13418588 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423325000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.75 DKK
    405.65 DKK / 500g
    Spare 45.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8H4O3
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00005918
InChI nøgle LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
Smeltepunkt 129,0 °C til 132,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 284,0 °C
Flammepunkt 152 °C
Antændelsesrest 0,01% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og kulstofdisulfid, let opløselig i ether, 7,5% i benzen (25 °C), danner ftalsyre i vand
IUPAC navn 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dion
Viskositet 6,4 mPa (197 °C)
Formel vægt 148.12
Procent renhed 99,0 til 100,2%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Flaky Crystals