Få mere at vide
Ftalsyreanhydrid, ACS, 99,0-100,2%
Artikelnummer. 11368918
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368918 500 g 500g
11358918 4 x 500 g 2000g
11378918 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041771.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148,12 g/mol
Phthalsyreanhydrid bruges som mellemprodukt i kemisk syntese og plastfremstilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8H4O3
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00005918
InChI nøgle LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
IUPAC navn 2-benzofuran-1,3-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
Smeltepunkt 131 °C til 133 °C
Tæthed 1.53 g/mL
Kogepunkt 295 °C (sublimering)
Flammepunkt 152 °C (305 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Mængde 500 g
FN nummer UN2214
Beilstein 118515
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,7372
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (6 mg/ml ved 20 °C), alkohol, kulstofdisulf, ethanol (100 mg/ml).
Formel vægt 148.12
Procent renhed 99,0 til 100,2%
Grad ACS
Fysisk form Flagende krystaller