Få mere at vide
Phthalsyreanhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407157
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407157 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11407157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14955.30
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148,12 g/mol
Phthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af primære aminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af anthraquinon, phtalein, rhodamin, phthalocyanin, fluorescein og xanthenfarvestoffer. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i plastindustrien, farvestoffer, harpikser og pigmenter. Det bruges som monomer til syntetiske harpikser såsom glyptal, alkydharpikser og polyesterharpikser. Det spiller en afgørende rolle i storstilet produktion af blødgørere til plast. Ydermere fungerer det som hærdningsmiddel for epoxyharpikser, anti-afkalkningsmidler, pletteringsmidler, overfladebehandlingsmidler, ionbyttermidler, malingsadditiver, klæbemidler, forseglingskemikalier og potentielt antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Phthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af primære aminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af anthraquinon, phtalein, rhodamin, phthalocyanin, fluorescein og xanthenfarvestoffer. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i plastindustrien, farvestoffer, harpikser og pigmenter. Det bruges som monomer til syntetiske harpikser såsom glyptal, alkydharpikser og polyesterharpikser. Det spiller en afgørende rolle i storstilet produktion af blødgørere til plast. Ydermere fungerer det som hærdningsmiddel for epoxyharpikser, anti-afkalkningsmidler, pletteringsmidler, overfladebehandlingsmidler, ionbyttermidler, malingsadditiver, klæbemidler, forseglingskemikalier og potentielt antibakterielt middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand, kulstofdisulfid, ethanol, acetone og benzen. Lidt opløseligt i ethylether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Smeltepunkt 130 °C til 134 °C
Tæthed 1.53
Kogepunkt 295 °C (sublimering)
Flammepunkt 152 °C
Lugt Svag, karakteristisk
Molekylær formel C8H4O3
MDL nummer MFCD00005918
Mængde 250 g
FN nummer UN2214
Beilstein 118515
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,7372
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning, carbondisulfid, ethanol, acetone og benzen. Svagt opløselig i ethylether.
InChI nøgle LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 148.12
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
Formel vægt 148.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phthalic anhydride