Få mere at vide
Ftalsyreanhydrid, 99%
Beskrivelse
Phthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af primære aminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af anthraquinon, phtalein, rhodamin, phthalocyanin, fluorescein og xanthenfarvestoffer. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i plastindustrien, farvestoffer, harpikser og pigmenter. Det bruges som monomer til syntetiske harpikser såsom glyptal, alkydharpikser og polyesterharpikser. Det spiller en afgørende rolle i storstilet produktion af blødgørere til plast. Ydermere fungerer det som hærdningsmiddel for epoxyharpikser, anti-afkalkningsmidler, pletteringsmidler, overfladebehandlingsmidler, ionbyttermidler, malingsadditiver, klæbemidler, forseglingskemikalier og potentielt antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af primære aminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af anthraquinon, phtalein, rhodamin, phthalocyanin, fluorescein og xanthenfarvestoffer. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i plastindustrien, farvestoffer, harpikser og pigmenter. Det bruges som monomer til syntetiske harpikser såsom glyptal, alkydharpikser og polyesterharpikser. Det spiller en afgørende rolle i storstilet produktion af blødgørere til plast. Ydermere fungerer det som hærdningsmiddel for epoxyharpikser, anti-afkalkningsmidler, pletteringsmidler, overfladebehandlingsmidler, ionbyttermidler, malingsadditiver, klæbemidler, forseglingskemikalier og potentielt antibakterielt middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand, kulstofdisulfid, ethanol, acetone og benzen. Lidt opløseligt i ethylether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 130 °C til 134 °C |
| Tæthed | 1.53 |
| Kogepunkt | 295 °C (sublimering) |
| Flammepunkt | 152 °C (305 °F) |
| Lugt | Svag, karakteristisk |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2214 |
| Beilstein | 118515 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |