Få mere at vide
Phthalic anhydride, 99%
Artikelnummer. 11417157
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
Artikelnummer. 11417157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14955.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
Phthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af primære aminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af anthraquinon, phtalein, rhodamin, phthalocyanin, fluorescein og xanthenfarvestoffer. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i plastindustrien, farvestoffer, harpikser og pigmenter. Det bruges som monomer til syntetiske harpikser såsom glyptal, alkydharpikser og polyesterharpikser. Det spiller en afgørende rolle i storstilet produktion af blødgørere til plast. Ydermere fungerer det som hærdningsmiddel for epoxyharpikser, anti-afkalkningsmidler, pletteringsmidler, overfladebehandlingsmidler, ionbyttermidler, malingsadditiver, klæbemidler, forseglingskemikalier og potentielt antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalsyreanhydrid anvendes til fremstilling af primære aminer. Det bruges som en forløber til fremstilling af anthraquinon, phtalein, rhodamin, phthalocyanin, fluorescein og xanthenfarvestoffer. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i plastindustrien, farvestoffer, harpikser og pigmenter. Det bruges som monomer til syntetiske harpikser såsom glyptal, alkydharpikser og polyesterharpikser. Det spiller en afgørende rolle i storstilet produktion af blødgørere til plast. Ydermere fungerer det som hærdningsmiddel for epoxyharpikser, anti-afkalkningsmidler, pletteringsmidler, overfladebehandlingsmidler, ionbyttermidler, malingsadditiver, klæbemidler, forseglingskemikalier og potentielt antibakterielt middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand, kulstofdisulfid, ethanol, acetone og benzen. Lidt opløseligt i ethylether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8H4O3
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00005918
InChI nøgle LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Tæthed 1.53
Kogepunkt 295°C (sublimation)
Flammepunkt 152°C (305°F)
Lugt Weak, Characteristic
Mængde 5000 g
FN nummer UN2214
Beilstein 118515
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,7372
Opløselighedsinformation Soluble in water,carbon disulfide,ethanol,acetone and benzene. Slightly soluble in ethyl ether.
IUPAC navn 2-benzofuran-1,3-dion
Formel vægt 148.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.