Få mere at vide
Ftalsyreanhydrid, 99%
Artikelnummer. 10655782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655782 1 kg Plastflaske 1kg
10428803 250 g Plastflaske 250g
10113350 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11905051 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10655782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154960010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8H4O3
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00005918
InChI nøgle LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
Smeltepunkt 129,0 °C til 132,0 °C
Kogepunkt 284,0 °C
Flammepunkt 152 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og kulstofdisulfid, let opløselig i ether, 7,5% i benzen (25 °C), danner ftalsyre i vand
IUPAC navn 2-benzofuran-1,3-dion
Viskositet 6,4 mPa (197 °C)
Formel vægt 148.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.