Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 129,0 °C til 132,0 °C |
| Kogepunkt | 284,0 °C |
| Flammepunkt | 152 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 2.5 kg |
| Beilstein | 17,469 |
| Fieser | 01,882; 17,148 |
| Merck Index | 15,7484 |
| Show More |
Safety and Handling
- Phthalic anhydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.