Få mere at vide
Phthalic Anhydride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10636462 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10636462 1 kg 1kg
10626462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636462 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/3360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8H4O3
Molekylvægt (g/mol) 148.12
MDL nummer MFCD00005918
InChI nøgle LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
IUPAC navn 2-benzofuran-1,3-dione
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 0.01mbar at 20°C
Fysisk form Solid
Farve White
pH 2
Smeltepunkt 129°C
Kogepunkt 284°C
Mængde 1 kg
Formel vægt 148.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalic anhydride