Få mere at vide
Ftalsyre, TRC
Artikelnummer. 30418880
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30418880 50 g
1 options
Artikelnummer. 30418880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP38448050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic Acid
CAS 88-99-3
Molekylær formel C8 H6 O4
Mængde 50 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn Ftalsyre
Molekylvægt (g/mol) 166.1308
Formel vægt 166.0266