Få mere at vide
Phthalic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841771
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15841771 1 kg
15831771 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15841771 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222981000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-99-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic Acid
Smeltepunkt 191°C (closed capillary tube)
Kogepunkt 289°C/1013 hPa (decomposition)
Tæthed 1.59 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
Molekylær formel C6H4(COOH)2
MDL nummer MFCD00002467
Synonym Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Grad Ungraded