Få mere at vide
Phthalic Acid Mono-tetrahydrogeranyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,7-dimethyloctyl phthalate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)7-6-8-14(3)11-12-22-18(21)16-10-5-4-9-15(16)17(19)20/h4-5,9-10,13-14H,6-8,11-12H2,1-3H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 308.1831 |