missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479396
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16479396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16479396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW018392100mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester (MEHP) is a major bioactive metabolite of diethylhexyl phthalate (DEHP), which inhibits the 17, 20 lyase activity of CYP17.

Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester (MEHP) is a major bioactive metabolite of diethylhexyl phthalate (DEHP), which inhibits the 17, 20 lyase activity of CYP17.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester
CAS 4376-20-9
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H22O4
Mængde 100 mg
Synonym MEHP
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.27 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 278.34
Formel vægt 278.34
Procent renhed 95.56%
Grad Research
Fysisk form Viscous Liquid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.