Få mere at vide
Phthalic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid-d4 |
| CAS | 87976-26-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H4 H2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetradeuteriophthalic acid, Benzene-3,4,5,6-d4-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid-d4, Phthalic-d4 acid, Phthalic-3,4,5,6-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetradeuteriophthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.16 |
| Vis mere |