missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30420239
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420239 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP38452050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester
CAS 5334-09-8
Molekylær formel C18H24O4
Mængde 50 mg
Synonym NSC 2387, NSC 67410, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid','Cyclohexyl 2-Methylpropyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid','1-Cyclohexyl 2-(2-Methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H24O4/c1-13(2)12-21-17(19)15-10-6-7-11-16(15)18(20)22-14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10-11,13-14H,3-5,8-9,12H2,1-2H3
SMIL O=C(OCC(C)C)C=1C=CC=CC1C(=O)OC2CCCCC2
IUPAC navn 2-O-cyclohexyl 1-O-(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 304.38
Formel vægt 304.1675
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.