missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester |
| CAS | 5334-09-8 |
| Molekylær formel | C18H24O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 2387, NSC 67410, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid','Cyclohexyl 2-Methylpropyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid','1-Cyclohexyl 2-(2-Methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Cyclohexyl Isobutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c1-13(2)12-21-17(19)15-10-6-7-11-16(15)18(20)22-14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10-11,13-14H,3-5,8-9,12H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(OCC(C)C)C=1C=CC=CC1C(=O)OC2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-O-cyclohexyl 1-O-(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vægt | 304.1675 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?