missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester, TRC

Artikelnummer. 30428641
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428641 100 mg
30428378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP384535100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 316808-86-3
Molekylær formel C28H46O4
Molekylvægt (g/mol) 446.66
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester
IUPAC navn bis(3,7-dimethyloctyl) phthalate
SMIL O=C(OCCC(C)CCCC(C)C)C=1C=CC=CC1C(=O)OCCC(C)CCCC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C28H46O4/c1-21(2)11-9-13-23(5)17-19-31-27(29)25-15-7-8-16-26(25)28(30)32-20-18-24(6)14-10-12-22(3)4/h7-8,15-16,21-24H,9-14,17-20H2,1-6H3
Formel vægt 446.34
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.