missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid Bis(3,7-dimethyloctyl) Ester-d4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-21(2)11-9-13-23(5)17-19-31-27(29)25-15-7-8-16-26(25)28(30)32-20-18-24(6)14-10-12-22(3)4/h7-8,15-16,21-24H,9-14,17-20H2,1-6H3/i7D,8D,15D,16D |
| Formel vægt | 450.3647 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?