Få mere at vide
Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314987
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30314987 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314987 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECR16173000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Analyt- eller komponentnavne Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C24 H38 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Mængde 100 mg
Formel vægt 390.277 g/mol