Få mere at vide
Phthalsyre, ACS, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ftalsyre bruges som aktiv ingrediens i polyestere og alkydharpikser. Det bruges også som blødgørere til polyvinylchlorid og andre polymerer. Det er også nyttigt til fremstilling af anthraquinon, phenolphtalein og phthalocyanin pigmenter. Det tjener som et organisk reagens i produktionen af phthalater. Det bruges til at fremstille 1,3-cyclohexadien ved reduktion ved anvendelse af natriumamalgam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid |
| Smeltepunkt | 205°C (decomposition) |
| Analyseprocentområde | >99.5% |
| Beilstein | 608199 |
| Merck Index | 14,7371 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform. |
| Formel vægt | 166.13 |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | ACS |
| Tæthed | 1.593 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.