Få mere at vide
Ftalsyre, 99%
Artikelnummer. 10745781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10745781 250 g Plastflaske 250g
10205140 1 kg Plastflaske 1kg
10762695 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131072500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 DKK
    458.65 DKK / 250g
    Spare 86.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-99-3
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.132
MDL nummer MFCD00002467
InChI nøgle XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC navn phthalsyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid
Smeltepunkt 200,0 °C til 205,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 168g/mL
Mængde 250 g
Flammepunkt 168 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7483
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 7 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, sparsomt opløselig i ether, praktisk talt uopløselig i kloroform
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.