Få mere at vide
Phthalic acid, 99%
Artikelnummer. p-7021917
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11487107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14450.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Ftalsyre bruges som aktiv ingrediens i polyestere og alkydharpikser. Det bruges også som blødgørere til polyvinylchlorid og andre polymerer. Det er også nyttigt til fremstilling af anthraquinon, phenolphtalein og phthalocyanin pigmenter. Det tjener som et organisk reagens i produktionen af phthalater. Det bruges til at fremstille 1,3-cyclohexadien ved reduktion ved anvendelse af natriumamalgam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalsyre anvendes som en aktiv ingrediens i polyestere og alkydharpikser. Det bruges også som blødgørere til polyvinylchlorid og andre polymerer. Det er også nyttigt til fremstilling af anthraquinon, phenolphtalein og phthalocyanin pigmenter. Det tjener som et organisk reagens i produktionen af phthalater. Det bruges til at fremstille 1,3-cyclohexadien ved reduktion ved anvendelse af natriumamalgam.
Opløselighed Opløselig
i vand, alkohol og æter Opløselig i alkohol. Lidt opløseligt i vand, methanol og ether. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-99-3
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.132
MDL nummer MFCD00002467
InChI nøgle XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC navn phthalsyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid
Smeltepunkt 205°C (decomposition)
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and etherSoluble in alcohol; Slightly soluble in water,methanol and ether; Insoluble in chloroform.
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99%
Tæthed 1.593
Mængde 250 g
Flammepunkt 168°C (334°F)
Lugt Lugtfri