Få mere at vide
Ftalsyre, 99%
Beskrivelse
Ftalsyre bruges som aktiv ingrediens i polyestere og alkydharpikser. Det bruges også som blødgørere til polyvinylchlorid og andre polymerer. Det er også nyttigt til fremstilling af anthraquinon, phenolphtalein og phthalocyanin pigmenter. Det tjener som et organisk reagens i produktionen af phthalater. Det bruges til at fremstille 1,3-cyclohexadien ved reduktion ved anvendelse af natriumamalgam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phthalsyre anvendes som en aktiv ingrediens i polyestere og alkydharpikser. Det bruges også som blødgørere til polyvinylchlorid og andre polymerer. Det er også nyttigt til fremstilling af anthraquinon, phenolphtalein og phthalocyanin pigmenter. Det tjener som et organisk reagens i produktionen af phthalater. Det bruges til at fremstille 1,3-cyclohexadien ved reduktion ved anvendelse af natriumamalgam.
Opløselighed Opløselig
i vand, alkohol og æter Opløselig i alkohol. Lidt opløseligt i vand, methanol og ether. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid |
| Smeltepunkt | 205 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 608199 |
| Merck Index | 14,7371 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol og ether Opløselig i alkohol; Let opløselig i vand, methanol og ether; Uopløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 166.13 |
| Procent renhed | 99% |
| Tæthed | 1.593 |
| Mængde | 5000 g |
| Flammepunkt | 168 °C (334 °F) |
| Vis mere |