Få mere at vide
Ftalsyre, 99%
Artikelnummer. 11487107
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487107 250 g 250g
11477107 1000 g 1000g
11497107 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14450.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Ftalsyre bruges som aktiv ingrediens i polyestere og alkydharpikser. Det bruges også som blødgørere til polyvinylchlorid og andre polymerer. Det er også nyttigt til fremstilling af anthraquinon, phenolphtalein og phthalocyanin pigmenter. Det tjener som et organisk reagens i produktionen af phthalater. Det bruges til at fremstille 1,3-cyclohexadien ved reduktion ved anvendelse af natriumamalgam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalsyre anvendes som en aktiv ingrediens i polyestere og alkydharpikser. Det bruges også som blødgørere til polyvinylchlorid og andre polymerer. Det er også nyttigt til fremstilling af anthraquinon, phenolphtalein og phthalocyanin pigmenter. Det tjener som et organisk reagens i produktionen af phthalater. Det bruges til at fremstille 1,3-cyclohexadien ved reduktion ved anvendelse af natriumamalgam.
Opløselighed Opløselig
i vand, alkohol og æter Opløselig i alkohol. Lidt opløseligt i vand, methanol og ether. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-99-3
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.132
MDL nummer MFCD00002467
InChI nøgle XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC navn phthalsyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid
Smeltepunkt 205 °C (dekomponering)
Tæthed 1.593
Mængde 250 g
Flammepunkt 168 °C (334 °F)
Lugt Lugtfri
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og ether Opløselig i alkohol; Let opløselig i vand, methanol og ether; Uopløselig i kloroform.
Formel vægt 166.13
Procent renhed 99%