Learn More
Phthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31331943
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31331943 1 kg
31324347 500 g
31321804 25 g
31323041 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31331943 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1479201000g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifica
CAS 88-99-3
Quantity 1 kg
Molecular Formula C8H6O4
MDL Number MFCD00002467
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Phthalic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.