Få mere at vide
Phthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31331943
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31331943 1 kg
31324347 500 g
31321804 25 g
31323041 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31331943 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1479201000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid
CAS 88-99-3
Mængde 1 kg
Molekylær formel C8H6O4
MDL nummer MFCD00002467
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 166.13
Procent renhed 98%