Få mere at vide
Phthalic-3,4,5,6-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic Acid-d4 |
| CAS | 87976-26-9 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H2 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetradeuteriophthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vægt | 170.0517 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |