missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phthalic-13C6 Acid, TRC

Artikelnummer. 30423914
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423914 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3844841MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic-13C6 Acid
CAS 1313734-99-4
Molekylær formel C213C6H6O4
Mængde 1 mg
Synonym 1,2-Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-dicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(=O)O
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,2-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 172.09
Formel vægt 172.0467
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.