Få mere at vide
Phthalhydrazide, 98%
Artikelnummer. 11412058
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412058 250 g 250g
11434030 10 g 10g
11402058 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14615.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Phthalhydrazid er et reagens, der anvendes i syntesen af forskellige pyrazolophthalazinderivater og bruges i medicin dobbelt hydrazin phthalocyanin arbejdsmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Phthalhydrazide is a reagent used in the synthesis of various pyrazolophthalazine derivatives is and used in medicine double hydrazine phthalocyanine work intermediates.
Solubility
Soluble in acetone and acetic acid.
Notes
Store in cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-69-8
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00006888
InChI nøgle JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
PubChem CID 219401
SMIL O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalhydrazide
Smeltepunkt 342°C to 345°C
Mængde 250 g
Beilstein 135926
Opløselighedsinformation Soluble in acetone and acetic acid.
IUPAC navn 1,4,4a,8a-tetrahydrophthalazine-1,4-dione
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%