Få mere at vide
Phthalhydrazid, 98%
Artikelnummer. 11402058
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402058 50 g 50g
11434030 10 g 10g
11412058 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14615.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 1445-69-8 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Phthalhydrazid er et reagens, der anvendes i syntesen af forskellige pyrazolophthalazinderivater og bruges i medicin dobbelt hydrazin phthalocyanin arbejdsmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phthalhydrazid er et reagens, der bruges i syntesen af forskellige pyrazolophthalazinderivater og bruges i medicin
dobbelt hydrazin phthalocyanin arbejdsmellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i acetone og eddikesyre.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-69-8
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00006888
InChI nøgle JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
PubChem CID 219401
SMIL O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalhydrazide
Smeltepunkt 342 °C til 345 °C
Mængde 50 g
Beilstein 135926
IUPAC navn 2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%