Få mere at vide
Phthalein Purple, Supelco™
Artikelnummer. 15847570
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15847570 10 g
15844970 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15847570 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1072970010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Metal indicator Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2411-89-4
Tekniske data
Smeltepunkt 186°C
MDL nummer MFCD00005911
Synonym Phthalein purple, Xylenolphthalein-bis(iminodiacetic acid), Metal phthaleine, Cresol phthalexone, Phthalein purple
Mængde 10 g
Molekylvægt (g/mol) 636.6