Få mere at vide
Phthalazon, TRC
Artikelnummer. 30427923
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30427923 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30427923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP382600500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalazone
CAS 119-39-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H6 N2 O
Mængde 500 mg
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMIL O=C1NN=Cc2ccccc12
IUPAC navn 2H-phthalazin-1-one
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Formel vægt 146.048
Procent renhed >95