Få mere at vide
Ftalazin, TRC
Artikelnummer. 30418799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418799 25 g
30423409 1 g
30415232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP38250025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253-52-1
Molekylær formel C8 H6 N2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
Synonym 2,3-Benzodiazine, 2,3-Diazanaphthalene, Benzo[d]pyridazine, NSC 62484, NSC 63241, β-Phenodiazine
IUPAC navn phthalazin
SMIL c1ccc2cnncc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Formel vægt 130.0531
Procent renhed >95%