Få mere at vide
Ftalazin, 98%
Artikelnummer. 11464983
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464983 25 g 25g
11454983 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12270.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130,15 g/mol
Phthalazinderivater, herunder kobber- og platinkomplekser, inducerede apoptosen i brystcancercellelinjer og nyrehyperæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalazinderivater, herunder kobber- og platinkomplekser, inducerede apoptosen i brystcancercellelinjer og nyrehyperæmi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, chloroform.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253-52-1
Molekylær formel C8H6N2
Molekylvægt (g/mol) 130.15
MDL nummer MFCD00006908
InChI nøgle LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
PubChem CID 9207
ChEBI CHEBI:36597
IUPAC navn ftalazin
SMIL C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalazine
Smeltepunkt 89 °C til 92 °C
Kogepunkt 317 °C
Mængde 25 g
Beilstein 109240
Merck Index 14,7370
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol, kloroform.
Formel vægt 130.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid