Få mere at vide
Phthalazine, 98%
Artikelnummer. 10061360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10061360 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10061360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131050100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalazine
Navn note 98%
CAS 253-52-1
Smeltepunkt 88,0 °C til 92,0 °C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt 315,0 °C til 317,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H6N2
MDL nummer MFCD00006908
Mængde 10 g
Beilstein 23, 174
Merck Index 15, 7482
Synonym 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, methanol, benzen, ethylaceta, te; mindre opløseligt i hvad; uopløseligt i ligroin
InChI nøgle LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
IUPAC navn ftalazin
Molekylvægt (g/mol) 130.15
PubChem CID 9207
ChEBI CHEBI:36597
Formel vægt 130.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver