Få mere at vide
Poly(vinylchlorid) Phthalat Blank, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15216036 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1,5 g
Pakningsstørrelse:
1.5g
Artikelnummer. 15216036
Brand: SPEX Certiprep CRMPVCBLK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Poly(vinylchlorid)9002-86-21,5 g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(vinyl chloride) Phthalate Blank
Navn note Designed to meet the regulations required for testing of PVC toys and other consumer products
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
Opløsningsmiddel eller Matrix Poly(vinyl chloride)
Mængde 1,5 g
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug