Få mere at vide
Phthalater i polyvinylklorid standard, 8 komponenter, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15206036 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1.5 g
Pakningsstørrelse:
1.5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15206036
Brand: SPEX Certiprep CRMPVC001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalates in Polyvinyl Chloride
Navn note Designed to meet the regulations required for testing of PVC toys and other consumer products
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
Metoder For Consumer Product Safety Commission Method CPSC-CH-C1001-09.1
Opløsningsmiddel eller Matrix Polyvinyl Chloride
Mængde 1.5 g
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalates in Poly(vinyl chloride)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: polyvinyl chloride,dibutyl phthalate, BBP, bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate, dimet
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug