Få mere at vide
Phthalater i polyethylen standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15193099 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15193099 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15193099 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CRMPE001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2534.70 DKK
    1837.93 DKK / 5g
    Spare 696.77 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Diisodecylphthalat26761-40-030.000μ g/g
Diisononylphthalat28553-12-030.000μ g/g
Bis(2-ethylhexyl)phthalat117-81-73000 μg/g
Butylbenzylphthalat85-68-73000 μg/g
Diethylphthalat84-66-23000 μg/g
Dimethylphthalat131-11-33000 μg/g
Di-n-butylphthalat84-74-23000 μg/g
Di-n-octylphthalat117-84-03000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalates in Polyethylene Standard
Navn note Designet til at blive brugt med de gældende regler og testmetoder, herunder:
US-metode: CPSC-CH-C1001.09.3
EU-direktiv: 2005/84/EF
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • phthalates in polyethylene standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, BBP, dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug