Få mere at vide
1000 ppm phthalatstandard i isoctan, 1 mL ampul, sekskomponent phthalatstandard, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl)phthalat | 117-81-7 | 1000 μg/ml |
| Butylbenzylphthalat | 85-68-7 | 1000 μg/ml |
| Diisodecylphthalat | 26761-40-0 | 1000 μg/ml |
| Diisononylphthalat | 28553-12-0 | 1000 μg/ml |
| Di-n-butylphthalat | 84-74-2 | 1000 μg/ml |
| Di-n-octylphthalat | 117-84-0 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalate Standard |
| Navn note | Six components |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 117-81-7, 7440-48-4, 26761-40-0, 117-84-0, 540-84-1 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.4, 0.1, 0.1 |
| Analyt- eller komponentnavne | bis(2-Ethylhexyl)phthalate,Butylbenzyl phthalate,Diisodecyl phthalate |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Element | bis(2-Ethylhexyl)phthalate, Butylbenzyl Phthalate, Diisodecyl Phthalate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phthalate Standard
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-trimethylpentane, dibutyl phthalate, BBP, bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug