Få mere at vide
Phthalate estere blanding, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16399827 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
16399827 1 ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16399827 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 8061X
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
AnalytCAS-nr.Koncentration
Bis(2-ethylhexyl)phthalat117-81-72000 μg/ml
Bis(2-methoxyethyl)phthalat117-82-82000 μg/ml
Bis(2-n-butoxyethyl)phthalat117-83-92000 μg/ml
Bis(4-methyl-2-pentyl)phthalat146-50-92000 μg/ml
Butylbenzylphthalat85-68-72000 μg/ml
Diamylphthalat131-18-0
Kemisk navn eller materiale Phthalate Esters Mix
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 97.0, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2
CAS 84-61-7, 117-83-9, 84-76-4, 146-50-9, 84-75-3
Metoder For US EPA Methods 625, 8270C
Analyt- eller komponentnavne bis(2-Ethylhexyl)phthalate,Bis(2-methoxyethyl )phthalate,Bis(2-n-butoxyethyl)phthalate
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Element bis(2-Ethylhexyl)phthalate, bis(2-methoxyethyl )phthalate, bis(2-n-butoxyethyl)phthalate
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2000μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalate Esters Mix
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane, diisobutylphthalate, BBP
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug