Få mere at vide
Phthalan, 98%
Artikelnummer. 11439552
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439552 100 g 100g
11419552 5 g 5g
11429552 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439552 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10217.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 496-14-0 | C8H8O | 120,151 g/mol
Phthalan bruges til syntese af ni-leddede cykliske dionethere. Det bruges sammen med overskydende Li-metal i nærvær af 4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, B21470, hvilket resulterer i åbning af furanringen. Det bruges til syntese af funktionaliserede benzylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalan anvendes til syntese af ni-leddede cykliske dionethere. Det bruges sammen med overskydende Li-metal i nærværelse af 4,4′ -Di-tert-butylbiphenyl, B21470, resulterer i åbning af furanringen. Det bruges til syntese af funktionaliserede benzylalkoholer.
Opløselighed
Lav vandopløselighed.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-14-0
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00005932
InChI nøgle SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalan, 1,3-dihydroisobenzofuran, isocoumaran, isobenzofuran, 1,3-dihydro, o-xylylene oxide, 2-oxaindan, 1,3-dihydro isobenzofuran, unii-2r6ntq7y6g, ccris 1557, 2r6ntq7y6g
PubChem CID 10327
IUPAC navn 1,3-dihydro-2-benzofuran
SMIL C1C2=CC=CC=C2CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalan
Tæthed 1.094
Kogepunkt 192 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 100 g
Beilstein 111932
Opløselighedsinformation Lav vandopløselighed.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%