Få mere at vide
Phthalan, 98%
Artikelnummer. 11429552
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11429552
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10217.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 496-14-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
Phthalan bruges til syntese af ni-leddede cykliske dionethere. Det bruges sammen med overskydende Li-metal i nærvær af 4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, B21470, hvilket resulterer i åbning af furanringen. Det bruges til syntese af funktionaliserede benzylalkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalan anvendes til syntese af ni-leddede cykliske dionethere. Det bruges sammen med overskydende Li-metal i nærværelse af 4,4′ -Di-tert-butylbiphenyl, B21470, resulterer i åbning af furanringen. Det bruges til syntese af funktionaliserede benzylalkoholer.
Opløselighed
Lav vandopløselighed.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-14-0
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00005932
InChI nøgle SFLGSKRGOWRGBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalan, 1,3-dihydroisobenzofuran, isocoumaran, isobenzofuran, 1,3-dihydro, o-xylylene oxide, 2-oxaindan, 1,3-dihydro isobenzofuran, unii-2r6ntq7y6g, ccris 1557, 2r6ntq7y6g
PubChem CID 10327
IUPAC navn 1,3-dihydro-2-benzofuran
SMIL C1C2=CC=CC=C2CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalan
Tæthed 1.094
Kogepunkt 192°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 25 g
Beilstein 111932
Opløselighedsinformation Low aqueous solubility.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%