Få mere at vide
Phthalan, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007315
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007315 100 g 100g
31004231 1 g 1g
30995544 25 g 25g
31000540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31007315 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD147912100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
(Stabilized with BHT)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalan
CAS 496-14-0
Molekylær formel C8H8O
MDL nummer MFCD00005932
Mængde 100 g
SMIL C12=C(COC2)C=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Procent renhed 97%