Få mere at vide
Phthalamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372596
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372596 10 g 10g
11382596 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08600.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-96-0 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-96-0
Molekylær formel C8H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 164.164
MDL nummer MFCD00025478
InChI nøgle NAYYNDKKHOIIOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalamide, 1,2-benzenedicarboxamide, phthaldiamide, phthalic acid diamide, o-carbamoylbenzamide, o-phthalic acid diamide, o-phthalamide, phthalic diamide, ccris 518, unii-7b96053wrs
PubChem CID 6956
ChEBI CHEBI:38799
IUPAC navn benzen-1,2-dicarboxamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalamide
Smeltepunkt 223°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 1868220
Merck Index 14,7369
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%