Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Rød, succinimidylester (pHrodo™ Rød, SE)
Beskrivelse
Nye pH-følsomme pHrodo™ røde farvekonjugater giver hurtigere og mere præcise resultater end nogen anden fagocytose-assay
pHrodo™ Røde farvekonjugater er ikke-fluorescerende uden for cellen, men fluorescerer klart rødt i fagosomer
Få hurtigere farvning og mere præcise resultater – uden behov for vasketrin eller størkningsfarve
- Specifik påvisning af fagocytose og endocytose
- Reduceret signalvariabilitet og forbedret timing i følsomme eksperimenter
- Multiplex med grønne farvestoffer som GFP, Fluo-4 eller calcein
Fluorescensen af den nye pHrodo™ røde farve stiger dramatisk, efterhånden som pH falder fra neutral til sur, hvilket gør den til et ideelt værktøj til at studere fagocytose og dens regulering af lægemidler og/eller miljøfaktorer. Manglen på fluorescens uden for cellen eliminerer behovet for vasketrin og slukningsfarver.
Brug de færdiglavede pHrodo™ Red E.coli-konjugater BioParticles™ i billeddannelse eller flowapplikationer, eller pHrodo™ Red SE, den aktiverede succinimidylester, til mærkning af mikroorganismer eller proteiner efter eget valg.
Konsulter brugermanualen for instruktioner om opløselighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Succinimidylester |
| Molekylvægt (g/mol) | ∼650 |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etiket eller farvestof | pHrodo™ Rød |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Farve | Rød |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.