Få mere at vide
Invitrogen™ pHrodo™ Rød fagocytose-partikelmærkningskit til flowcytometri
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Detekter specifikt fagocytose og endocytose med pH-følsomt fluorogent farvestof - skeln endcytoseret fra adhærente og ekstracellulære partikler
- Reduceret signalvariabilitet og forbedret timing i følsomme eksperimenter - intet behov for vasketrin eller quencher-farve
- Klar rød fluorescens - bekvemt multiplex med grønne farvestoffer såsom GFP, Fluo-4 eller calcein
Den nye Molecular Probes™ proprietær pH-følsom rhodamin-baseret pHrodo™ Rødt farvestof er ikke-fluorescerende ved neutral pH, men bliver lyserødt ved forsuring. Fordi det er både fluorogent og pH-følsomt pHrodo™ Rødt farvestof kan bruges som en specifik sensor for fagocytiske hændelser; forsuring af fagosomet efter fagocytose er præget af rød fluorescens. Det er derfor et ideelt værktøj til at studere fagocytose og dens regulering af lægemidler og/eller miljøfaktorer.
Hurtige og reproducerbare
Vasketrin og quencher-farvestoffer er ikke nødvendige, da pHrodo™ Rødt farvestof er ikke-fluorescerende uden for cellen, hvilket gør farvningsprotokollen enkel og hurtig. Elimineringen af vasketrin og quencher-farvestoffer forbedrer også assays reproducerbarhed, især i pladelæserbaserede assays.
Fleksible anvendelser
Brug færdiglavet pHrodo™ Rød BioParticles™ konjugater til bekvem analyse af fagocytose af gram-positive eller gram-negative bakterier eller de amin-reaktive bakterier pHrodo™ Rød SE-formular til mærkning af mikroorganismer eller proteiner efter eget valg.
Kompatibel med flere platforme
pHrodo™ Røde farvestofkonjugater kan bruges i pladelæsere, fluorescensmikroskopi-billeddannelse og flowcytometriapplikationer. De pHrodo™ Rød fagocytose partikelmærkningskit og pHrodo™ Rød E. coliBioParticles™ Fagocytose Kit til flowcytometri blev designet til hurtige og bekvemme målinger af fagocytisk aktivitet i fuldblodsprøver ved flowcytometri. Sættene inkluderer alle de reagenser, der kræves til at vurdere partikelindtagelse og lysering af røde blodlegemer. Mærkningssættet indeholder også de reagenser, der kræves til mærkning af mikroorganismer med pHrodo™ Rødt farvestof. Tilstrækkelige reagenser leveres i begge sæt til ca. 100 analyser.
De optimale absorptions- og fluorescensemissionsmaksima for pHrodo™ Rød BioParticles™ konjugat er henholdsvis ca. 560 nm og 585 nm. Imidlertid er fluoroforen let exciteret med 488nm argon-ion-laseren installeret på de fleste flowcytometre.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder lyseringsbuffer (10 mL), buffer B (200 mL), vaskebuffer (200 mL), 1 hætteglas pHrodo™ rød succinimidylester (1 mg, frysetørret produkt), 1 hætteglas DMSO (0,5 ml), 1 flaske natriumbicarbonat (50 ml, 0,1 M, pH 9,3). Opbevares i køleskab |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Red Phagocytosis Partikel mærkningssæt |
| Farvetype | pHrodo™ Rød |
| Emission | ⁄560 585 |
| Format | Flaske(r) |
| Produktlinje | pHrodo |
| Mængde | 1 kit |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |