Få mere at vide
Molecular Probes™ pHrodo™ Rød maleimid
Artikelnummer. 13355654
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 13355654
Brand: Molecular Probes™ P35371
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
pHrodo™ Rød maleimid
Den thiol-reaktive pH-følsomme pHrodo™ Rødt maleimidfarvestof er velegnet til fremstilling af biokonjugater til undersøgelse af endocytose og fagocytose. pHrodo™ Rød øger dramatisk fluorescensen, da pH-værdien i omgivelserne bliver mere sur.
  • Brug pH-følsomt pHrodo™ Rødt maleimid til fremstilling af pH-følsomme biokonjugater efter eget valg
  • Få hurtigere og mere nøjagtige resultater end med nogen anden endocytose- eller fagocytoseanalyse, —uden behov for vasketrin eller quenchere
  • Multiplex med grønne fluorescerende markører såsom GFP, pHrodo™ Grøn, og mange andre Forøgelsen
    af fluorescens af pHrodo™ Rød som pH-ændring fra basisk til sur korrelerer med forsuring af intracellulære vesikler, hvilket gør det til et ideelt værktøj til at studere endocytose eller fagocytose og deres regulering af miljøfaktorer, lægemidler eller patogener. De spektrale egenskaber ved pHrodo™ Rød gør den nyttig til flerfarvede eksperimenter. pHrodo™ Rød er blevet valideret til brug på en række forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescerende mikroskopi og high content screening (HCS). Manglen på fluorescens af pHrodo™ Rød i et typisk ekstracellulært miljø eliminerer behovet for vasketrin eller quencher-farvestoffer i den eksperimentelle arbejdsgang.
    pHrodo™ Rød Maleimid er et thiol-reaktivt farvestof, der kan bruges til at skabe pHrodo™ Røde biokonjugater i vandig buffer. Maleimidet reagerer med frie sulfhydrylgrupper produceret ved reduktion af cysteiner i proteiner eller peptider. Maleimider er særligt nyttige til mærkning af antistoffer, da farvestoffet ikke vil binde til antistofbindingsstedet. Denne reaktion vil resultere i et stabilt konjugat, der kan anvendes i levende celleassays eller opbevares til senere brug.
    pHrodo™ Rød er også tilgængelig i en aminreaktiv form (se pHrodo™ Red SE ), såvel som et udvalg af brugsklare konjugater (f.eks. E. coli , S. aureus og dextran). Desuden pHrodo™ Grønne reaktive farvestoffer og brugsklare konjugater fås som farvealternativ med samme egenskaber.
    Kun til forskningsbrug. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Tørret ned
    Mængde 1 mg
    Produkttype Maleimid
    Opløselighed DMSO (dimethylsulfoxid)
    Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares≤ -20° C, udtørres og beskyttes mod lys.
    Kemisk reaktivitet Thiol
    Detektionsmetode Fluorescens
    EF ekstinktionskoefficient 65000
    Reaktiv gruppe Thiol
    Etiket eller farvestof pHrodo™ Rød
    Farve Rød
    Produktlinje pHrodo
    Emission 585
    Excitation 560